Learn More
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje de poliestireno cuadrados
Código de producto. 11867172 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. 11867172
Marca: Cole-Parmer™ 0101717
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas placas de pesaje con balanzas, analizadores de humedad de microondas y cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras. Las placas de poliestireno cuadradas están diseñadas para flexionarse y facilitar el vertido. El fondo plano resiste al vuelco. Los lados contorneados permiten un manejo sin deslizamiento.
Utilice estas placas de pesaje con balanzas, analizadores de humedad de microondas y cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras. Las placas de poliestireno cuadradas están diseñadas para flexionarse y facilitar el vertido. El fondo plano resiste al vuelco. Los lados contorneados permiten un manejo sin deslizamiento.
  • Caucho antiestático, poliestireno
  • Resisten temperaturas de hasta 180°F
  • Resistente a la mayoría de ácidos diluidos, soluciones acuosas y bases alcohólicas
  • Soportes para muestras de uso general
  • Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia de muestras tanto en polvo como granulares
  • Placas de color blanco translúcido: Para aplicaciones tradicionales
  • Placas de color azul traslúcido - contrastes para polvos blancos y sólidos, aumenta la muestra
  • Desechables
  • Biológicamente inerte:
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Azul
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Cuadrada
Tipo Navecilla de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar el vertido Biológicamente inerte y resistente a ácidos diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
Para utilizar con (equipo) Balanzas, analizadores de humedad de microondas, cientos de otras aplicaciones de manipulación de muestras
Tamaño Medio
Longitud (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 8,9 cm
Anchura (imperial) 1 pulg
Anchura (métrico) 2,5 cm
Altura (métrico) 19 mm
Fondo (métrico) 19 mm