Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos de poliestireno estéril con envasado individual
Los depósitos de reactivos ofrecen un fresco y moderno diseño con funciones mejoradas para optimizar los procedimientos de pipeteo.
176.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Depósito de reactivos |
Envase | Envasado individual |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16351076
|
Heathrow Scientific™
120750 |
55 ml |
176.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
- La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
- Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
- Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
- Estéril, sellado en bolsas y esterilizado con haz de electrones
- Sin ADNasa, ARNasa ni pirógenos
- Sellado en bolsas fáciles de abrir.
- Certificado de calidad disponible bajo petición
- Desechables
Especificaciones
Blanco | |
Estéril | |
Envasado individual | |
1 cubeta inferior | |
Enrollado |
Poliestireno | |
Depósito de reactivos | |
No | |
Sí |