Learn More
Megro™ Pinza de poliestireno
Las pinzas estériles, desechables y envasadas individualmente son ideales para su uso en disecciones y tareas delicadas.
Marca:  Megro™ 126300
Código de producto. 10052199
  • 29.24€ / paquete de 50
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Información de órdenes
dimLengthMetric
Especificaciones
Especificaciones
50Pack
Poliestireno
Pinzas pequeñas
anatómico/a/s
125 mm
Unidad