Learn More
Kartell™ Cubetas para espectrofotometría
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 ml
1,5 ml
2,5 ml
4,5 ml
Wavelength Range:
De 280 nm a 800 nm
De 340 nm a 800 nm
Tipo:
Cubeta
Macrocelda
Semi-micro celda
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 100
Descripción
Fabricadas con poliestireno óptico o PMMA de calidad UV para ofrecer una trayectoria óptica precisa y nítida con indicación de la dirección. Las cubetas para espectrofotometría Kartell™ son ideales para aplicaciones de espectrofotometría.
- Equipadas con paredes de mecanizado óptico (caras ópticas) para garantizar una óptima transparencia a lo largo de todo el campo espectral
- Intervalo de poliestireno: de 340 nm a 800 nm
- Rango UV: De 280 a 800 nm
- Trayectoria óptica: 10mm
- Compatible con la mayoría de los espectrofotómetros y fotómetros del mercado
- Cambios de absorción: dentro del intervalo ±1 %
- Las 4 caras ópticas se pueden utilizar para técnicas de espectrofluorimetría
- Marcado CE, aprobación IVD
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Semi-micro celda |
| Desechables | Sí |
| Capacidad (métrico) | 2,5 ml |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 12mm |
| Certificaciones/conformidad | CE-IVD |
| Cantidad | 100Pack |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 340 nm a 800 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Mostrar más |