Learn More
Kartell™ Cubetas para espectrofotometría
Fabricadas con poliestireno óptico o PMMA de calidad UV para ofrecer una trayectoria óptica precisa y nítida con indicación de la dirección. Las cubetas para espectrofotometría Kartell™ son ideales para aplicaciones de espectrofotometría.
Marca: Kartell™ 0196000
Detalles adicionales : Peso : 2.90000kg
Descripción
Fabricadas con poliestireno óptico o PMMA de calidad UV para ofrecer una trayectoria óptica precisa y nítida con indicación de la dirección. Las cubetas para espectrofotometría Kartell™ son ideales para aplicaciones de espectrofotometría.
- Equipadas con paredes de mecanizado óptico (caras ópticas) para garantizar una óptima transparencia a lo largo de todo el campo espectral
- Rango de poliestireno: de 340 nm a 800 nm
- Rango UV: De 280 a 800 nm
- Trayectoria óptica: 10mm
- Compatible con la mayoría de los espectrofotómetros y fotómetros del mercado
- Cambios de absorción: dentro del intervalo ±1 %
- Las 4 caras ópticas se pueden utilizar para técnicas de espectrofluorimetría
- Marcado CE, aprobación IVD
Especificaciones
Cubeta | |
Sí | |
Poliestireno | |
CE-IVD | |
10 mm | |
45 mm | |
12 mm |
4 caras transparentes | |
4,5 ml | |
12mm | |
100Pack | |
De 340 nm a 800 nm | |
Espectrofotometría | |
Para la espectrofotometría y la mayoría de aplicaciones biotecnológicas y biológicas comunes |