Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Vented Petri Dishes
Used for easy stacking. Greiner Bio-One Polystyrene Vented Petri Dishes is designed for improved gas exchange.
124.18€ - 437.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Poliestireno |
Forma | Forma redonda |
Ventilación | Sí |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10204092
|
Greiner Bio-One
627161 |
Estéril | 35 mm | 10 mm |
437.00€
paquete de 740 |
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17230542
|
Greiner Bio-One
628161 |
Sterile | 60 mm | 15 mm | N/A | ||||
10459381
|
Greiner Bio-One
628161 |
Sterile | 60 mm | 15 mm |
169.00€
paquete de 600 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Vented for improved gas exchange
- Manufactured from crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Forma redonda | |
Sí |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures, unless otherwise indicated.