Learn More
Fisherbrand™ Bomba de vacío de diafragma de politetrafluoroetileno
Utilice estas bombas resistentes a productos químicos para aplicaciones que impliquen disolventes agresivos y vapores ácidos. Las bombas de vacío de diafragma de politetrafluoroetileno Fisherbrand™ y los cabezales de conexión son de fibra de carbono reforzado para facilitar la conductividad eléctrica y evitar la carga electrostática.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 11.88000kg
Código de producto. 12981131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Resistente a productos químicos, ideal para aplicaciones que utilizan disolventes agresivos y vapores ácidos
  • Repuesto para bombas de paletas giratorias y aspiradores de agua, especialmente en aplicaciones de vacío difíciles con vapores corrosivos
  • Los cabezales de la bomba se han fabricado con PTFE con refuerzo de fibra de carbono para manejar vapores agresivos y corrosivos sin causar daños
  • Las cámaras de bombeo se han separado herméticamente del espacio de la transmisión, lo que garantiza una mayor duración de las piezas mecánicas
  • Las bombas utilizan diafragmas de PTFE intercalados con un sólido dorso no humedecido y válvulas de PEEK, que son resistentes a productos químicos y muy resistentes al desgaste en comparación con las válvulas de elastómero
  • La válvula de lastre de gas ayuda a mantener el rendimiento de la bomba cuando se trabaja con un conjunto de vapores condensables
  • Boquillas para tubos con DI de 8 mm
  • Patas que amortiguan la vibración
Especificaciones
Especificaciones
8 mbar
23 x 26,5 x 14,5 cm
24,6 lb
Bomba de vacío de diafragma
Motor de 230 V 50/60 Hz con cables de potencia de Schuko y Reino Unido
Politetrafluoroetileno (PTFE)
11,2 kg
38 l/min