Learn More
Bel-Art™ Recuperadores magnéticos flexibles SP Scienceware™ Polytetrafluoroethylene Spinbar™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
33 mm
365 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Varilla Teflon™ flexible con potente imán recubierto de alnico Teflon™
- Disponible en cuatro colores, dos tamaños de imán
- La varilla blanca flexible mide 33 cm (13 pulg) de longitud
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Longitud (métrico) | 33 mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |