Learn More
Bel-Art™ Recuperadores magnéticos flexibles SP Scienceware™ Polytetrafluoroethylene Spinbar™
Código de producto. 11765064 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
33 mm
365 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11765064
Marca: Bel-Art™ H377740111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El agitador magnético flexible Stirbar recupera las barras de agitación de los recipientes y drenajes del fregadero del laboratorio.
  • Varilla Teflon™ flexible con potente imán recubierto de alnico Teflon™
  • Disponible en cuatro colores, dos tamaños de imán
  • La varilla blanca flexible mide 33 cm (13 pulg) de longitud
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Rojo
Longitud (métrico) 33 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)