Learn More
Kinematica Dispensador manual Polytron™ PT 1300 D
Elija el modelo KINEMATICA Polytron PT 1300 D para su laboratorio. Este versátil homogeneizador de mano combina la calidad, la comodidad y el alto rendimiento para brindarle un procesamiento de muestras rápido y reproducible, además de una uniformidad entre muestras coherente.
3145.00€
Especificaciones
Intervalo de volumen (imperial) | de 0,08 a 95,85 gramos (0,003 a 3,381 onzas) |
---|---|
Intervalo de volumen (métrico) | De 0,1 a 100 ml |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8,26 x 1,57 x 1,77 in (21 x 4 x 4,5 cm) |
Altura (imperial) | 1,77 pulg |
Altura (métrico) | 4,5 cm |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10764233
|
Kinematica
11010030 |
230 V, 50/60 Hz |
3145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Elija el modelo KINEMATICA Polytron PT 1300 D para su laboratorio. Este versátil homogeneizador de mano combina la calidad, la comodidad y el alto rendimiento para brindarle un procesamiento de muestras rápido y reproducible, además de una uniformidad entre muestras coherente.
Este homogeneizador, ya se utilice de manera portátil o montado en un soporte, es ideal para el procesamiento rápido de pequeñas cantidades de muestras y volúmenes. El bajo peso del PT 1300 D facilita el uso continuado y un movimiento sencillo. El almacenamiento de la velocidad deseada garantiza homogeneizaciones repetitivas y reproducibles. Cuando la unidad se apaga, se guarda la última velocidad almacenada. Hay diferentes estilos de agregados de acero inoxidable (disponibles por separado), de 3 mm de diámetro para volúmenes mínimos de 0.01 ml a 12 mm de diámetro para volúmenes máximos de 250 ml. Si es importante evitar la contaminación cruzada entre muestras, elija agregados sintéticos desechables con diámetro de 7 mm o 12 mm (disponibles por separado).
- 24V 100W low-voltage motor with safety transformer
- Digital speed control from 2,000 to 30,000rpm
- Aggregate tip speeds up to 14m/s produce the finest particles possible
- Speed remains constant even when viscosity changes
- Soft start prevents splashing of homogenate from sample vessel
- Thermal fuse for overload protection
- PC interfaces (RS 232 and USB)
- MEMO function of the stored speed
- Membrane keyboard for finger tip entry of parameters and easy cleaning
- User-friendly design
- Aggregate replacement using one-handed quick-release coupling
- Various models of dispersing aggregates which are easy to clean and for many different applications (pulverizing plant and animal tissues, grains and seeds, soil extractions, DNA/RNA extractions, Karl Fischer sample prep, toxicology and food science)
Especificaciones
de 0,08 a 95,85 gramos (0,003 a 3,381 onzas) | |
8,26 x 1,57 x 1,77 in (21 x 4 x 4,5 cm) | |
4,5 cm | |
21 cm | |
4 cm | |
Ideal para pulverizado de tejido vegetal y animal, granos y semillas, extracción de sedimentos, extracción de ADN/ARN, preparación de muestras Karl Fischer, toxicología y ciencias alimentarias | |
PT 1300 D | |
De 32° a 104 °F |
De 0,1 a 100 ml | |
1,77 pulg | |
8,26 pulg | |
1,57 pulg | |
LED | |
Homogeneizador portátil, generador de acero inoxidable de 5, 7, 12 mm y generador desechable de 7 mm | |
1 unidad | |
De 0 °C a 40 °C |