Learn More
Asiento contorneado de poliuretano
Fabricados con poliuretano de alta calidad. Los asientos contorneados de poliuretano DBO Sieges™ son ideales para uso general en laboratorio.
Marca:  mb2 AP3XB2D1NE2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11937264
  • 570.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Dimensiones: 610 x 460 mm (diám. x alt.)
  • Cinco ruedas
Especificaciones
Especificaciones
Asiento ergonómico
Las puntas de pipeta ergonómicas
610 mm
1 unidad
No
Altura
Ramificada con 5 ruedas
660 mm
Contorneado
Poliuretano
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Asiento contorneado de poliuretano > Dimensiones: 610 x 460 mm (diám. x alt.)