Learn More
3M™ Tapón de poliuretano para los oídos E-A-R™
Código de producto. 12394749
Click to view available options
Color:
Amarillo, azul
Naranja
Corded:
Con cable
Sin cordón
Reducción del ruido nominal (RRN):
25 dB
28 dB
34 dB
Tamaño de la unidad:
100 pares
50 pares
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 12394749
Marca: 3M™ 7000103733
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de lenta expansión. Tapón de poliuretano para los oídos 3M E-A-R – 36 dB.
  • Reduce los niveles de ruido en 28 dB y cuenta con la certificación CE EN 354
  • Se desliza con facilidad por las orejas gracias a la espuma patentada de recuperación
  • La punta de espuma permite un sellado cómodo y eficaz.
  • Cuenta con una sujeción de inserción higiénica
  • Tubo azul reconocible y punta amarilla que facilita la identificación
  • 100 pares por caja
  • Disponibles con sonda para su uso con el sistema de validación E-A-RFit™ Dual-Ear de 3M™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo, azul
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Reducción del ruido nominal (RRN) 28 dB
Corded Sin cordón
Tipo de producto Tapón para los oídos
Material Poliuretano