Learn More
3M™ Tapón de poliuretano para los oídos E-A-R™
Ofrece alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de lenta expansión. Tapón para los oídos de poliuretano 3M E-A-R: 36 dB.–
Marca:  3M™ 7100109118
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12910415
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Reducen los niveles de ruido en 25 dB
  • Totalmente probado y aprobado con la norma EN 352-2
  • Fabricados con un TPE suave y duradero
  • Diseño de brida triple para un ajuste óptimo para la mayoría de los tamaños de canal auditivo
  • Reutilizable y sin necesidad de enrollar
  • El diseño de los rebordes de agarre facilita el ajuste y la extracción
  • Incluye una caja de almacenamiento resistente con una pinza para cinturón
  • Tapones de auricular 3M™ 1271 disponibles con un cable de conexión, práctico si se mueve dentro y fuera de entornos ruidosos con frecuencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
50/Paq.
Con cable
Poliuretano
Con aprobación CE
25 dB
Tapón para los oídos