Learn More
Fisherbrand™ Tapones de espuma de poliuretano
Formado por la polimerización en presencia de un agente espumante.
7.85€ - 40.35€
Especificaciones
Material | Poliuretano |
---|---|
Tipo de producto | Tapón |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12944311
|
Fisherbrand™
|
15 mm |
7.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12954311
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
9.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12964291
|
Fisherbrand™
|
30 mm |
13.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12984291
|
Fisherbrand™
|
40 mm |
15.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12974291
|
Fisherbrand™
|
35 mm |
14.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12904301
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
28.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12914301
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
40.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Hecho de poliuretano
- Rígido y flexible
Especificaciones
Poliuretano | |
Tapón | |
100/paq. |