Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Sponge with Dey-Engley Neutralizing Broth
Synthetic polyurethane sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
258.00€ - 301.00€
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17976679
|
LABPLAS
KSS-67810-DE |
None |
258.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17956509
|
LABPLAS
KSS-67815-DE |
Gloves |
301.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Polyurethane Sani-Sponge
- Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Especificaciones
Hygiene Sponge Sampling Kit |