Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Letheen Broth
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
271.00€ - 326.00€
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17906509
|
LABPLAS
KSS-67910-LT |
None |
271.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17916689
|
LABPLAS
KSS-67915-LT |
Gloves |
326.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Polyurethane Sani-Stick
- Saturated with Letheen broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Especificaciones
Hygiene Sponge Sampling Kit |