Learn More
RETSCH Polyurethane Sieving Aids Cubes
49.90€ - 61.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubos |
---|---|
Material | Poliuretano |
Para utilizar con (equipo) | Control de agitador de tamices horizontal AS 400 |
Cantidad de embalaje | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10400653
|
RETSCH
32.902.0001 |
12 x 12 x 12 mm |
49.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11934442
|
RETSCH
32.902.0002 |
20 x 20 x 20 mm |
61.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Cubos | |
Poliuretano | |
Control de agitador de tamices horizontal AS 400 | |
10/paq. |