Learn More
mb2 Taburete de poliuretano
Click to view available options
:
Capacidad: 5 ruedas
Descripción
- Stool in polyurethane
- Seat in polyurethane
- Pneumatic cylinder mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Hard floor castors 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Taburete |
| Color | Black |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Ajustables | Height |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Para utilizar con (aplicación) | para Office |
| Altura (métrico) | Entre 420 y 540 mm |
| Admite | 5 ruletas |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura del asiento | 470 to 650 mm |
| Mostrar más |