Learn More
Nitritex™ Alfombrilla adhesiva de poliuretano
Mantenga a raya la suciedad, el polvo y las bacterias en entornos de laboratorio controlados con la alfombrilla adhesiva de poliuretano Nitritex™.
Marca: Nitritex™ STW1845
89.39 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alfombrillas para su uso en entornos de laboratorio controlados
- Rectangulares
- Poliuretano
- Blanca o azul
Especificaciones
ISO 9001:2015. | |
30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | |
Poliuretano |
18 x 45 pulg | |
Blanco |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Nitritex™ Alfombrilla adhesiva de poliuretano > Tamaño: 45,72 x 114,3 cm (18 x 45 pulg.), blanca
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido