missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcohol polivinílico, MP Biomedicals™

Código de producto. 11477182
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Polyvinyl alcohol
Color Blanco
CAS 9002-89-5
Forma física Polvo
Fórmula molecular (C2H4O)n
Número MDL MFCD00081922
Densidad 1.25 to 1.50g/L
Sinónimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Cantidad 1 kg
Clave InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
Nombre IUPAC Etenol
Peso molecular (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Formula Weight (peso de la fórmula) 100000
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'