Learn More
Cytiva Campara de vapores de cloruro de polivinilo
Esta completa, robusta y fiable campana de vapores fabricada de cloruro de polivinilo incluye iluminación por tubo fluorescente.
5545.00€ - 6230.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Campana de vapores |
---|---|
Tipo de iluminación | Tubo fluorescente |
Material | PVC |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12596596
|
Equip Labo
2642 |
150 cm |
5580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12592387
|
Cytiva
2647 |
120 cm |
5545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12506606
|
Cytiva
2649 |
180 cm |
6230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Campana de vapores fabricada de cloruro de polivinilo con iluminación por tubo fluorescente
- PVC sorbridge estándar (= campanas de vapores de registro)
- Panel trasero de PVC en todo el ancho de la campana extractora
- Guíe el aire por la parte superior e inferior.
- Utiliza todo tipo de disolventes, productos volátiles, polvos, condensación
Especificaciones
Campana de vapores | |
Tubo fluorescente | |
PVC | |
1 unidad |