Learn More
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 1 300 000, K85-95, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10125163
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 1 300 000, K85-95, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125163
25 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10125163
Marca: Thermo Scientific Acros 227470250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-39-8
Fórmula molecular (C6H9NO)n
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD01076626
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone
Color Crema-blanco a blanco
Nombre de nota Average M.W. 1.300.000, K85-95
pH 4 to 7 (5% aq. soln.)
Forma física Polvo
Índice Merck 15, 7814
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 12 to 12.8% (nitrogen)
Identificación positive
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Agua 5% max. (K.F.)
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468894 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number227470010,227470025,227475000,227470250
Número de loteA0459306 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Catalog Number227470010,227470025,227475000,227470250
Número de loteA0450738 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/02/2024 Catalog Number227470010,227470025,227475000,227470250
Número de loteA0459306 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2024 Catalog Number227470010,227470025,227475000,227470250
Número de loteA0448628 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/12/2023 Catalog Number227470010,227470025,227475000,227470250
Nombre del producto
  • Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 1.300.000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 1 300 000, K85-95, Thermo Scientific Chemicals >