Learn More
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 58 000, K29-32, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Polyvinylpyrrolidone |
Color | Blanco |
Nombre de nota | K29-32 |
pH | 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.) |
Forma física | Polvo cristalino o cristales |
Punto de fusión | 225.0°C |
Índice Merck | 15, 7814 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether |
Cantidad | 500 g |
Porcentaje de pureza | 11.5 to 12.8% (Nitrogen, on anh. subst.) 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one (HPLC) max. 3% max. 2-pyrrolidone (HPLC) |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 58 000, K29-32, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido