Learn More
Polivinilpirrolidona, P.M. 10 000, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Polyvinylpyrrolidone is a polymer used as a pharmaceutical aid, complexing agent, and solubilizer. PVP was used as a plasma volume expander for trauma victims. It acts as diluent, solvent and cleaning agent in various kinds of industries. It also acts as an adjuvant, emulsifier, filtering aid, tableting aid, thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Polyvinylpyrrolidone |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Índice Merck | 14,7697 |
Información de solubilidad | Soluble in water and most organic solvents. |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 10 kd |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
W12J014 | Certificado de análisis | 21/09/2023 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |
Y30I031 | Certificado de análisis | 06/01/2023 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |
M24I047 | Certificado de análisis | 17/11/2022 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |
X29H062 | Certificado de análisis | 17/11/2022 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |
Y17A013 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | J60382.22,J60382.14,J60382.36 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%