Learn More
Polivinilpirrolidona, P.M. 40.000, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15444799
Polivinilpirrolidona, P.M. 40.000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444799
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Código de producto. 15444799
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62417.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Crioprotector, también útil en la investigación de cultivos celulares vegetales
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research Polyvinylpyrrolidone is used as an adhesive in glue sticks; an emulsifier and a disintegrant for solution polymerization; an additive to Doro's RNA extraction buffer; as a liquid-phase dispersion enhancing agent in diffusion-ordered spectroscopy (DOSY) NMR and as a thickening agent in tooth whitening gels. It finds use in personal care products like shampoos and toothpastes, in ink for inkjet printers as well as in contact lens solutions. It is used as a food additive and in the wine industry as a fining agent for white wine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-39-8
Fórmula molecular (C6H9NO)n
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD01076626
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone
Color Blanco
Forma física Polvo
Índice Merck 14,7697
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 40 kd
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY25K021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog NumberJ62417.36,J62417.22,J62417.A1
Número de loteX22K039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog NumberJ62417.36,J62417.22,J62417.A1
Número de loteW19K044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2024 Catalog NumberJ62417.36,J62417.22,J62417.A1
Número de lote10251310 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberJ62417.36,J62417.22,J62417.A1
Número de lote10251096 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberJ62417.36,J62417.22,J62417.A1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polivinilpirrolidona, P.M. 40.000, Thermo Scientific Chemicals >