Learn More
Cytiva POM/EPDM Packing Connectors
Column connectors for use in gel filtraion chromatography applications
112.00€
Especificaciones
Tipo Conector de empaquetamiento
Temperatura máx. (métrico) 60 °C
Material POM, EPDM
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10392730
Ver documentos
Cytiva
18-1153-44
Para su uso con columnas XK 16
112.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10630581
Ver documentos
Cytiva
18-1153-45
Para su uso con columnas XK 26
112.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This packaging connector used to connect another column, being used as a packing reservoir, to a XK 16 or XK 26 column to achieve efficient packing. A properly packed media bed is essential for obtaining optimal results in all forms of liquid chromatography, particularly in gel filtration. The packing connector makes it easy to obtain a well-packed bed of gel filtration and other media in XK 16 and XK 26 Columns, and is especially convenient for fast and easy packing of affinity, IEX, and HIC media to short bed heights.
Especificaciones
Especificaciones
Conector de empaquetamiento
60 °C
POM, EPDM