Learn More
Cytiva Conectores de tubos macho M6
Conectores de tubos M6 fabricados con materiales plásticos duraderos para su uso en sistemas de bombas de cromatografía. Los conectores de tubos M6 Cytiva están disponibles en conexiones con brida macho, sin reborde y de cierre.
Marca: Cytiva 18-1017-98
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para evitar que el aire entre en una bomba del sistema de cromatografía, las conexiones de los tubos en la bomba y en las entradas deben estar bien apretadas y seguras.- Conector macho, sin reborde
- Conector macho: D.I. 3,3mm
- Conexión de cierre macho: D.I. 2 mm
Especificaciones
Conectores para tubos | |
2/paquete | |
Sistemas de bomba de cromatografía, tubos |
Sin reborde macho M6 | |
POM, FPM, Polipropileno |