Learn More
Bohlender™ Acoplamientos de agitadores Globe de BOLA™ POM
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,5 mm
8 mm
SW 8 mm.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fuerzas centrífugas muy bajas debido a su bajo peso.
- Adecuado para rotación hacia la izquierda y hacia la derecha (excepto para rosca GL 10: no es posible la rotación hacia la izquierda).
- Sin resonancia.
- Montaje sencillo mediante juntas de tornillo con anillos de fijación.
- El usuario puede acortar el pivote (longitud 90 mm)
- Desalineación máxima de los ejes 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para compensar el desajuste de ejes entre el agitador y el eje del agitador |
| Longitud (métrico) | 190 mm |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Tipo | Agitador con acoplamiento |