Learn More
Thermo Scientific™ Solución de tinción de Ponceau S
Código de producto. 17641536
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
3 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
paquete de 3
Código de producto. 17641536
Marca: Thermo Scientific™ A40000278
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot.
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot. Esta tinción es compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. La tinción Ponceau S es reversible y se puede eliminar con una incubación corta en NaOH al 0,1 %.
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot. Esta tinción es compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. La tinción Ponceau S es reversible y se puede eliminar con una incubación corta en NaOH al 0,1 %.
Entre las funciones se incluyen:
• Un método reversible no destructivo para teñir y detectar proteínas en membranas de nitrocelulosa y PVDF
• Interacciones mínimas no específicas con la superficie de la membrana; proporciona un método fiable para la visualización de la transferencia de proteínas a una membrana
• Protocolo simple y rápido de tinción que resulta en bandas de color rosa rojizo que se fotografían fácilmente
• Invertido fácilmente en menos de cinco minutos
• La detección posterior de Western Blot no se ve afectada porque la tinción no altera la proteína unida a la membrana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Ponceau S Staining Solution
Formulario Líquido
Formulación 0,1 % (p/v) en ácido acético al 5 %
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Cantidad 1000 mL