Learn More
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en paquetes prácticos de bolsa fáciles de usar.La matriz de separación POP-6 está optimizada para la secuenciación estándar y el análisis de fragmentos.
60.50€ - 776.00€
Especificaciones
Línea de productos POP-6™
Ver más especificaciones
Includes: The pouch contains 96 samples of the polymer
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15839876
Ver documentos Detalles de la promoción
Applied Biosystems™
A26071
96 Samples
78.50€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16386502
Ver documentos
Applied Biosystems™
A26071
96 Samples Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16305322
Ver documentos
Applied Biosystems™
4393717
384 Samples Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15879826
Ver documentos
Applied Biosystems™
4393717
384 Samples
308.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16365312
Ver documentos
Applied Biosystems™
4393712
960 Samples Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15849826
Ver documentos
Applied Biosystems™
4393712
960 Samples
776.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en prácticos paquetes de bolsas fáciles de usar. La matriz de separación POP-6 está optimizada para secuenciación estándar y para análisis de fragmentos.Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP se han formulado específicamente para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido a una resolución y tiempo de actividad deseados.
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministra en paquetes de bolsas fáciles de usar con varios formatos de tamaño de muestra.La matriz de separación POP-6 está optimizada para la secuenciación estándar y el análisis de fragmentos.
Uso fácil:Preformulados y en un sobre de un solo uso, que además de ahorrar tiempo también garantiza la fiabilidad y la uniformidad
Incluyen etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID): información importante fácil de rastrear, como el número de lote, muestras restantes y fechas de caducidad (mostradas en el panel de software)
Formulación sólida: formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
Recargable: los capilares se pueden utilizar varias veces
Resultados reproducibles
Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP están específicamente formulados para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido con la resolución deseada y el tiempo de ejecución.
Muchas opciones
Los polímeros POP-7 son muy versátiles y están diseñados para una amplia gama de aplicaciones de secuenciación de lectura corta a larga, así como para análisis de fragmentos.Los polímeros POP-4 se han diseñado específicamente para aplicaciones HID/forenses, mientras que los polímeros POP-6 son la opción para ciertas aplicaciones de secuenciación (y análisis de fragmentos).
Para las bolsas parcialmente usadas que deben almacenarse, se recomienda una tapa (4412619) que se conecta a la abertura de colocación de la bolsa.Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Especificaciones
POP-6™
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : La bolsa contiene 96 muestras del polímero.Guarde la bolsa entre 2 y 8 °C hasta que esté lista para su uso.Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta.Tenga en cuenta que las bolsas caducadas no se deben utilizar en el instrumento.