Learn More
Applied Biosystems™ Polímero POP-7™, para 3500/SeqStudio™ Flex
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en paquetes prácticos de bolsa fáciles de usar. La matriz de separación POP-7 está optimizada para secuenciación de lectura corta a larga y para análisis de fragmentos.
80.00€ - 800.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de lectura larga, secuenciación de lectura corta, análisis de fragmentos (desnaturalización) |
---|---|
Línea de productos | POP-7™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15849876
|
Applied Biosystems™
A26073 |
96 Samples |
80.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15829722
|
Applied Biosystems™
4393708 |
384 Samples |
317.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15859826
|
Applied Biosystems™
4393714 |
960 Samples |
800.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en prácticos paquetes de bolsas fáciles de usar. La matriz de separación POP-7 está optimizada para secuenciación de lectura corta a larga y para análisis de fragmentos.Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP se han formulado específicamente para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido a una resolución y tiempo de actividad deseados.
- Facilidad de uso: pre-formulados y en un sobre de un solo uso, que además de ahorrar tiempo también garantiza la fiabilidad y la uniformidad
- Formulación sólida: Formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
- Recargable: Los capilares se pueden utilizar varias veces
- Incluyen etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID): Información importante fácil de rastrear como el número de lote/catálogo, muestras restantes y fechas de caducidad (mostradas en el panel de software)
- Cada polímero se ha optimizado para aplicaciones específicas
- Guarde la bolsa entre 2 y 8 C hasta que esté lista para su uso. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta. Tenga en cuenta que las bolsas caducadas no se pueden utilizar en el instrumento.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Secuenciación de lectura larga, secuenciación de lectura corta, análisis de fragmentos (desnaturalización) | |
POP-7™ |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : La bolsa contiene 96 muestras del polímero. Guarde la bolsa entre 2 y 8 °C hasta que esté lista para su uso. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta. Tenga en cuenta que las bolsas caducadas no se deben utilizar en el instrumento.
Para uso exclusivo en investigación