Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
El polímero POP-7™ es una matriz de separación para los analizadores de ADN 3730 y 3730xl.El polímero POP-7™ se ha personalizado para la secuenciación de ADN y el análisis de fragmentos.
Marca: Applied Biosystems™ 4335615
Detalles adicionales : Peso : 0.24090kg
Includes: Cada frasco contiene suficiente polímero para 960 muestras
Descripción
- Viene preformulado, lo que, además de ahorrar tiempo, ahorra reproducibilidad al garantizar la coherencia en la formulación
- formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
- Diseñado para permitir utilizar capilares varias veces
Especificaciones
98,5 % hasta 900 bases (para capilar de 50 cm), 98,5 % hasta 700 bases (para capilar de 36 cm) | |
Analizador de ADN 3730xl, analizador de ADN 3730 | |
Estabilidad en el instrumento 7 días, hasta 12 000 muestras/28 ml | |
Polímero | |
1 hora para un capilar de 36 cm (secuenciación estándar), 2 horas para un capilar de 50 cm (secuenciación de lectura larga) |
Un frasco. Almacenar entre 2 °C y 8 °C. | |
Secuenciación estándar, análisis de fragmentos (desnaturalización) | |
POP-7™ | |
5 x 28 mL |
Para uso exclusivo en investigación