Learn More
Rogo-Sampaic Embudos Buchner de porcelana
Excelentes para separar líquidos de sólidos en el laboratorio. Los embudos Buchner de porcelana proporcionan un método de filtración asistida con presión rápida y sencilla.
Marca: Rogo-Sampaic PNF010
Descripción
- Porcelana blanca
- Disponibles para una amplia gama de volúmenes y diámetros de filtro
- Las aplicaciones incluyen la recogida de compuestos recristalizados
- Excelente resistencia química y a térmica
Especificaciones
150 ml | |
70 mm | |
64 mm | |
Embudo Buchner |
Porcelana | |
70 mm | |
1Cada una |
Título del producto
Rogo-Sampaic Embudos Buchner de porcelana > Diámetro de la placa: 70mm; capacidad: 150ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido