Learn More
Rogo-Sampaic Embudos Buchner de porcelana
Excelentes para separar líquidos de sólidos en el laboratorio. Los embudos Buchner de porcelana proporcionan un método de filtración asistida con presión rápida y sencilla.
Marca:  Rogo-Sampaic PNF013
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11737335
  • 134.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Porcelana blanca
  • Disponibles para una amplia gama de volúmenes y diámetros de filtro
  • Las aplicaciones incluyen la recogida de compuestos recristalizados
  • Excelente resistencia química y a térmica
Especificaciones
Especificaciones
660 ml
125 mm
85 mm
Embudo Buchner
Porcelana
125 mm
1Cada una
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Rogo-Sampaic Embudos Buchner de porcelana > Diámetro de la placa: 125mm; capacidad: 660ml