Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diámetro de la placa (métrico):
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Diseñado con porcelana vitrificada para una excelente resistencia térmica y química. Los embudos Buchner de porcelana Haldenwanger™ son una excelente opción para una filtración rápida.
- Lados verticales
- Disponible en una variedad de tamaños para adaptarse a muchas necesidades de filtración
- Placas de filtro fijas perforadas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 135 ml |
| Material | Porcelana |
| Diámetro de la placa (métrico) | 74 mm |
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Tipo de producto | Embudo Buchner |