Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Código de producto. p-8000239
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diámetro de la placa (métrico):
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro de la placa (métrico) unitSize
10433281 50 ml 48 mm 1 PCS
10343221 75 ml 59 mm 1 PCS
10251201 290 ml 90 mm 1 PCS
10179630 580 ml 114 mm 1 PCS
10771752 135 ml 74 mm 1 PCS
10434431 795 ml 129 mm 1 PCS
6 options
Código de producto. 10433281
Marca: Haldenwanger™ L 127C/0A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado con porcelana vitrificada para una excelente resistencia térmica y química. Los embudos Buchner de porcelana Haldenwanger™ son una excelente opción para una filtración rápida.
Diseñado con porcelana vitrificada para una excelente resistencia térmica y química. Los embudos Buchner de porcelana Haldenwanger™ son una excelente opción para una filtración rápida.
  • Lados verticales
  • Disponible en una variedad de tamaños para adaptarse a muchas necesidades de filtración
  • Placas de filtro fijas perforadas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Porcelana
Diámetro de la placa (métrico) 48 mm
Cantidad Paquete de 1
Tipo de producto Embudo Buchner