Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las cubetas de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marca: Haldenwanger™ L 131/4
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Description
- Cubeta de porcelana de fondo redondo y forma poco profunda
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Specifications
Plano | |
Porcelana | |
Cubeta de evaporación | |
Boquilla | |
36 mm |
100 ml | |
Redondo | |
Laboratorios | |
Suave | |
84 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction