Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las cubetas de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marca: Haldenwanger™ L 109/4
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tamaños de hasta 175ml vitrificadas excepto en el borde; 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior.Especificaciones
Forma redonda | |
Porcelana | |
Cubeta de evaporación | |
Suave | |
110 mm |
220 ml | |
Forma redonda | |
Laboratorios | |
45 mm |