Learn More
Haldenwanger™ Morteros de porcelana
Fabricados con porcelana para condiciones de alto desgaste. Los morteros de porcelana Haldenwanger™ proporcionan una superficie rugosa para triturar materiales en un polvo fino.
Marca: Haldenwanger™ L 55/0A/RAUH
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Boquilla para facilitar el vertido
- Uso con las manos de mortero Haldenwanger™
- Disponible en una amplia variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de trituración, molienda y mezcla en un laboratorio
Especificaciones
70mL | |
63mm | |
Porcelana |
Interior rugoso, exterior esmaltado | |
Mortero |
Título del producto
Haldenwanger™ Morteros de porcelana > Capacidad: 70mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido