Learn More
Fisherbrand™ Placa de porcelana para desecadores
Código de producto. p-7083520 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Para utilizar con (equipo):
Desecador (diám.: 100mm)
Desecador (diám.: 150mm)
Desecador (diám.: 200mm)
Desecador (diám.: 250mm)
Desecador (diám.: 300mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Para utilizar con (equipo) unitSize
15594645 235 mm Desecador (diám.: 250mm) cada uno
15584645 190 mm Desecador (diám.: 200mm) cada uno
15574645 140 mm Desecador (diám.: 150mm) cada uno
15564645 90 mm Desecador (diám.: 100mm) cada uno
15504655 280 mm Desecador (diám.: 300mm) cada uno
5 options
Código de producto. 15594645
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con desecadores
  • Para su uso con desecadores
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 235 mm
Tipo de producto Placa
Para utilizar con (equipo) Desecador (diám.: 250mm)