Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla de porcelana
Utilice estos morteros para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Los morteros con boquilla de porcelana Haldenwanger™ se han construido con porcelana optimizada de laboratorio.
Marca: Haldenwanger™ 55/0A/glazed
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
70mL | |
Mortero | |
Con boquilla |
65mm | |
Porcelana | |
Mortero |