Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla de porcelana
Descripción
Las superficies de molienda no están esmaltadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6500mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 330mm |
| Tipo de producto | Mortero |
| Material | Porcelana |
| Altura (métrico) | 140mm |
| Incluye | Con boquilla |
| Tipo | Mortero |