Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de perfil alto de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
11.30€ - 228.00€
Especificaciones
Material Porcelana
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Product Type Specs Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Product Type Specs Precio Cantidad y disponibilidad  
12316517
Ver productos accesorios Ver documentos
Haldenwanger™
L 79C/3
50 ml Crisol
228.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12045083
Ver documentos
Haldenwanger™
79C/2
40 ml Crisol de fusión
11.30€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1000 ml y de mayor tamaño están acristalados, salvo la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
Porcelana