Learn More
Invitrogen™ Porcine IL-18 ELISA Kit
Código de producto. p-7219937
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17185939 5 x 96 pruebas cada uno
17115083 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17185939
Marca: Invitrogen™ ES12RBX5
ELISA
Porcine IL-18 quantitates porcine IL-18 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IL-18.
La proteína codificada por este gen es una citoquina proinflamatoria. Esta citoquina puede inducir la producción de FIN-gamma de células T. Se ha demostrado que la combinación de esta citoquina y la IL12 inhibe la producción de IgE e IgG1 dependiente de IL4 y que mejora la producción de IgG2a de los linfocitos B. La proteína de unión IL-18 puede interactuar específicamente con esta citoquina, y así regular negativamente su actividad biológica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Citoquina; iboctadidina; factor de inducción IFN-gamma; IIF; il 18; IL-1 gamma; IL18; IL-18; IL1F4; IL-1 g; ILN; factor inductor de interferón gamma; factor inductor de interferón gamma; factor inductor de interferón gamma; interleucina; interleucina 18; Interleucina 18 (factor inductor de interferón gamma); gamma interleucina-1; interleucina18; interleucina-18; proproteína interleucina-18; Proteína similar a la interleucina-18; MGC12320
Intervalo del ensayo De 80 a 20 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 80 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O19073
Símbolo de gen IL18
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-18
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min