Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin is a bioprocess high-performance resin engineered for improved impurity removal during large-scale downstream purification of biomolecules.
Marca:  Thermo Scientific™ A32561
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18426528
  • 1800.00€ / 250 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Benzyl Resin
Benzyl/Aromatic
Store at room temperature.
POROS™
250 mL
50 μm
Room Temperature
Low-Density Benzyl/Aromatic
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteHBZ-026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/12/2024 Catalog Number
Número de loteHBZ-025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/10/2024 Catalog Number
Número de loteHBZ-024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/05/2024 Catalog Number
Número de loteHBZ-021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/02/2022 Catalog Number
Número de loteHBZ-010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/04/2021 Catalog Number
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin > 250 mL