Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A/G Select Resin
MabCapture A/G Select permite la purificación de anticuerpos, ya que muestra un alto rendimiento de unión dinámica a bajas velocidades de flujo lineal y mantiene una capacidad de unión superior a altas velocidades de flujo lineal.
932.00€ - 4465.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C). |
---|---|
Formato | Poros Bead |
Línea de productos | POROS™ |
Diana de purificación | Anticuerpos de IgG, anticuerpos de Ig |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15642145
|
Thermo Scientific™
82085 |
5 mL |
932.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15652145
|
Thermo Scientific™
82086 |
15 mL |
1934.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15662145
|
Thermo Scientific™
82087 |
50 mL |
4465.00€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La resina POROS™ MabCapture™ A/G Select es una nueva resina de cromatografía de proteína A/G de alto rendimiento fabricada con nuestro propio ligando de proteína A/G para permitir un rendimiento de purificación de alto rendimiento. Esta resina permite la purificación de anticuerpos con un alto rendimiento de unión dinámica en caudales lineales bajos y mantiene una capacidad de unión superior en caudales lineales altos donde otros productos de medios de cromatografía no pueden funcionar.
La resina POROS MabCapture A/G Select proporciona la combinación más versátil de funciones cromatográficas para aumentar el rendimiento y conseguir una purificación de alta pureza de la IgG completa a partir de una variedad de muestras de suero de mamíferos. Permite la purificación de anticuerpos, ya que muestra un alto rendimiento de unión dinámica a bajas velocidades de flujo y mantiene una capacidad de unión superior a altas velocidades de flujo lineal.
- Mantenga una alta capacidad de unión dinámica a velocidades de flujo lineales de más de 700 cm/h
- Diseñe procesos con mayor flexibilidad (alturas de lecho más cortas, velocidades de flujo más rápidas, o ambas) gracias a las mejoras realizadas en la eficacia de unión de anticuerpos
- Obtenga la mayor capacidad de unión dinámica para anticuerpos frente a resinas de proteína A G a base de agarosa o sílice convencionales.
- Purifique la IgG policlonal de casi cualquier especie de mamíferos.
- Desinfecte y elimine pirógenos con los agentes estándares utilizados para otros productos de cromatografía
- Materialice importantes aumentos en la productividad de los procesos y reduzca los cuellos de botella en los flujo de datos
La proteína A/G es una proteína quimérica genéticamente modificada que combina los cinco dominios de unión de IgG de la proteína A y dos dominios de unión de IgG de la proteína G. La proteína A/G no depende tanto del pH como la proteína A sola, no obstante, tiene las propiedades aditivas de la proteína A y G. La proteína A/G une casi todos los isotipos y especies de mamíferos de IgG a partir de suero, líquido ascítico, sobrenadante de cultivo celular y otras muestras de anticuerpos, lo que permite una purificación eficaz de anticuerpos.
El desarrollo de anticuerpos monoclonales humanizados ha continuado impulsando el crecimiento del mercado bioterapéutico. La respuesta a la demanda terapéutica de anticuerpos monoclonales ha llevado a importantes mejoras en los sistemas de expresión basados en células que se utilizan para fabricar estas proteínas. En consecuencia, estas mejoras han movido el cuello de botella del procesamiento desde la expresión celular previa a la purificación de flujo posterior. La resina de cromatografía POROS MabCapture Select ofrece la capacidad, eficiencia y flexibilidad necesarias para mejorar la plataforma de purificación posterior, lo que se traduce en importantes aumentos en la productividad de los procesos y en la fabricación de anticuerpos.
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C). | |
POROS™ | |
Hielo húmedo | |
Resina A/G Select | |
Purificación de IgG |
Poros Bead | |
Anticuerpos de IgG, anticuerpos de Ig | |
Proteína A/G | |
Proteína A/G |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.