Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin
POROS XQ es una resina de alta capacidad y resolución, y tolerante a la sal que permite una capacidad de unión dinámica >140 mg/ml al tiempo que proporciona un rendimiento de separación excepcional
236.00€ - 818.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C). |
---|---|
Formato | Poros Bead |
Línea de productos | POROS™ |
Diana de purificación | proteína |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15642135
|
Thermo Scientific™
82073 |
10 mL |
236.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15652135
|
Thermo Scientific™
82074 |
50 mL |
818.00€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La POROS™ XQ Strong cation Exchange Resin es una resina de intercambio catiónico de nueva generación, de alta capacidad y resolución, y tolerante a la sal que permite >140 mg/ml de capacidad de unión dinámica en presencia de hasta 6,6 mS/cm de NaCl, a la vez que ofrece una capacidad de separación sin precedentes. Una de las mejoras importantes en el rendimiento de los intercambiadores de aniones tradicionales es que la resina POROS XQ establece el estándar para la cromatografía de intercambio de aniones fuertes en ambos modos de operación de unión y elución o flujo continuo.
- Alta capacidad de unión dinámica que permite reducir el tamaño de la columna, reducir el espacio, disminuir el uso del tampón y agua, y reducir el ciclo.
- Alta resolución que permite mejorar el rendimiento y la pureza del producto, con la consiguiente mejora del coste de los productos para la molécula que se está produciendo.
- Sólida tolerancia a la sal que permite mejorar la flexibilidad del proceso, la alineación y la optimización del flujo del proceso.
- Baja contrapresión de funcionamiento y presión lineal frente a las respuestas de flujo, lo que favorece la escalabilidad flexible.
- Gránulo polimérico rígido con química de superficie covalente para una más fácil manipulación y empaquetado, y una estabilidad física y química superior, lo que se traduce en un proceso de purificación posterior más sólido.
Capacidad de unión dinámica
La resina POROS XQ tiene una alta capacidad de unión de más de 140 mg/ml, con un avance del 5 %, en una amplia gama de condiciones de proceso, con capacidad de unión superior en toda una gama de condiciones de sal y pH. El aumento de la capacidad de unión dinámica se ha conseguido mediante la optimización de la estructura de poros del gránulo base y la química de la superficie.
Alta resolución
Con un tamaño de partículas optimizado de 50 µm, la resina POROS XQ mantiene la capacidad de resolución superior de la resina POROS y deja atrás los desafiantes niveles de impureza asociados a procesos de título alto. La resolución se mantiene uniforme en una amplia gama de velocidades de flujo lineales operativos.
Sólida tolerancia a la sal
La resina POROS XQ tiene una capacidad de proteínas alta y uniforme en una amplia gama de concentraciones de sal de hasta 140 mg/ml con 50 mM de NaCl (6,6 mS/cm de conductividad). La capacidad de cargar columnas bajo una mayor conductividad reduce o ayuda a eliminar la dilución de los flujos de alimentación de las columnas o la eliminación de operaciones unitarias, como la filtración de flujo tangencial.
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C). | |
POROS™ | |
Temperatura ambiente | |
Resina de intercambio aniónico fuerte XQ | |
Cromatografía de intercambio aniónico fuerte |
Poros Bead | |
proteína | |
Polietilenimina cuaternizada | |
Polietilenimina cuaternizada |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.