Learn More
ROBU VitraPOR™ Porous Glass Beads
Substrate for cell cultivation.
677.00€ - 3615.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado 3.3 |
---|---|
Descripción | Tamaño de poro: 2 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16813306
|
ROBU VitraPOR™
80080 |
1,5 mm |
3615.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16823306
|
ROBU VitraPOR™
80085 |
8 mm |
677.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pure, binder-free USP-class I borosilicate glass 3.3
- The special process uses no corrosives and produces a porous structure with smooth, yet large surface areas
- The glass is completely bio-compatible and its high electrical surface charge (Zeta-Potential) helps to stimulate cell growth
Especificaciones
Vidrio borosilicatado 3.3 | |
Tamaño de poro: 2 |