Learn More
Fisherbrand™ Kit de centrífuga portátil
El kit de centrífuga portátil Fisherbrand™ ofrece una forma cómoda de centrifugar y preparar muestras fuera de un entorno de laboratorio convencional.
Marca: Fisherbrand™
273.78 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
Descripción
- Procesamiento inmediato sobre el terreno
Procese las muestras en zonas remotas sin energía antes de que se produzca el deterioro
Permite realizar pruebas inmediatas sobre el terreno para obtener resultados más rápidos
Fabricado en plástico ABS duradero para facilitar la limpieza en entornos sobre el terreno - La centrífuga fácil de usar
está equipada con rotores SnapSpin sin herramientas para facilitar su cambio
Funcionamiento sencillo con activación de bloqueo/desbloqueo - Cómoda y portátil
Todos los elementos del kit están alojados en una caja de transporte con asas para su portabilidad
La caja con asas tiene un cierre hermético para una protección óptima de las muestras - Insertos especialmente diseñados
acogen la centrífuga, todos sus accesorios, e incluyen una gradilla para tubos - Contenido del paquete:
- Mini centrífuga
- Rotor de tubos SnapSpin de 6 posiciones de 1,5/2,0 ml
- 16 posiciones 0. Tubo SnapSpin de 2 ml
- rotor (iindividuales o tira de 2x8)
- 6 adaptadores de tubos (0,2 ml)
- 6 adaptadores de tubos (0,5 ml)
- 4 juntas tóricas
- Caja de almacenamiento para rotores y adaptadores
- Gradilla para 16 tubos
- Adaptador de suministro eléctrico de doble aislamiento y bajo voltaje con 4 conectores intercambiables
- Caja de transporte
- Inserto para gradillas de 16 plazas
- Separadores de transporte para boc
- Soporte para minicentrífugas
- Adaptador de centrífuga portátil de 12 voltios
- Cinco años de garantía
- Mini centrífuga
Especificaciones
Potencia de 2000 x g | |
No | |
De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) | |
5 años |
6.000 rpm (completamente cargada) | |
Sí (6 posiciones, 1,5/2,0 ml de SnapSpin) | |
Kit de centrífuga | |
153 x 128 x 104 mm (5,97 x 4,99 x 4,05 pulg.) |