Learn More
Stirling Ultracold Congelador portátil/desplegable de temperatura ultrabaja
El ULT25NEU es una solución de congelador ULT portátil para llevar el almacenamiento de ULT al paciente. Este congelador portátil de -86 °C pequeño, ligero y eficaz es ideal para ensayos clínicos y administración de fármacos biológicos.
Marca: Stirling Ultracold ULT25NEU-EU
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Funcionamiento de ULT continuo, fiable y portátil
- Tamaño reducido y ligero, perfecto para el almacenamiento de puntos de uso en laboratorios y sitios clínicos
- Solo pesa 21 kg: se puede enviar a cualquier parte del mundo como un paquete
- Disponible con monitorización de temperatura inalámbrica SenseAnywhere
- Refrigerantes 100 % naturales
- No hay compresores que puedan fallar, solo 2 piezas móviles
- Fuente de alimentación universal incorporada, por lo que el ULT25NEU puede conectarse a cualquier toma de corriente de CA o de 12 V CC en todo el mundo
- Rango de temperaturas más amplio del sector: de -86 °C a -20 °C
- Admite cajas de 46-5 cm (18-2 pulg.) en una superficie muy pequeña
- Necesita poco mantenimiento, simplemente hay que limpiar el filtro para obtener un rendimiento óptimo
Especificaciones
Congelador de temperatura ultra baja | |
De -20 °C a -86 °C | |
Sí | |
0,3 °C | |
20 minutos a -80 °C (armario vacío) | |
Acero con pintura en polvo | |
CE, cTUVus | |
Panel de control con pantalla LCD, indicadores LED y botones | |
Refrigerado por aire | |
Almacenamiento de materiales de laboratorio generales (no inflamables) | |
1 orificio de acceso | |
La vida útil habitual es de 5 a 10 años, dependiendo de la aplicación/uso | |
Manual | |
Uniformidad de -3 °C a -80 °C, de arriba a abajo | |
Hasta 18 cajas de 5 cm (2 pulg.) | |
692,5 x 350 x 460 mm (27,3 x 13,8 x 18,1 pulg.) | |
Monitorización y registro de temperatura inalámbrico SenseAnywhere opcional | |
Registrador de datos digital opcional | |
10 °C | |
Potencia máxima (corriente) 280 vatios (4 amperios a 120 V CA, 2 amperios a 240 V CA, 15 amperios a 12 V CC) | |
50/60 Hz | |
Refrigerante natural | |
R-170 (etano) 10-12 g |
25 l | |
Incrementos de un grado | |
Preajustes para -86 (predeterminado), -40 y -20 | |
1 | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
Plástico moldeado | |
Sobremesa, portátil, ULT25NEU | |
Verde, blanco | |
Controles por microprocesador | |
Dos bandejas de plástico | |
RTD PT100 Clase A | |
Un año | |
Tapa con cierre | |
Dispositivo médico de clase I de la FDA | |
30 minutos a -60 °C (armario vacío); 70 minutos a -40 °C (armario vacío) | |
332 x 221 x 340 mm (13,1 x 8,7 x 13,4 in) | |
Bloqueo por llave | |
Se puede ajustar de -86 a -20 °C | |
Monitorización y registro de temperatura inalámbrico SenseAnywhere opcional | |
100/240 V | |
De 100 V a 240 V/50 a 60 Hz, fuente de alimentación de 12 V opcional | |
1800 tubos de 2 ml/18 cajas de 5 cm (2 pulg.) | |
Cajas de 2 in. (18) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Videos
-
Stirling Ultracold - Bringing safe ultra low sample storage to the patient
20510_Energy_Efficiency_Cold_Storage.pdf
Tamaño : 1.3 MB
Título del producto
Stirling Ultracold Congelador portátil/desplegable de temperatura ultrabaja > Dimensiones exteriores (An x P x Al): 332 x 221 x 340 mm (13,1 x 8,7 x 13,4 pulg.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido